2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₄ClF₃O₃ Poids moléculaire: 240.564 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18393797 Numéro CAS: 1261731-19-4 |