Imprimer
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC56770-1G PC56770-250MG PC56770-5G
APOSPC56770-1GEA 870 EUR
APOSPC56770-1G APOSPC56770-250MG APOSPC56770-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃NO
Poids moléculaire: 221.564 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18393803
Numéro CAS: 874482-94-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III