2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₅BrF₃NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28048416 Numéro CAS: 1805474-26-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |