Imprimer
2-Bromo-3,4,5-trifluorobenzotrifluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-3,4,5-trifluoro-1-(trifluoromethyl)benzene, 1,2,3-Trifluoro-4-bromo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC56735-1G PC56735-250MG
APOSPC56735-1GEA 835 EUR
APOSPC56735-1G APOSPC56735-250MG
2-Bromo-3,4,5-trifluorobenzotrifluoride 95%
2-Bromo-3,4,5-trifluorobenzotrifluoride
Formule: C₇HBrF₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31009134
Numéro CAS: 2088942-34-9