2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Ethynyl-2,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formule:
C₉H₃F₅O Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD31618862 Numéro CAS: 2237235-34-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...