Imprimer
2-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56714-1G PC56714-250MG PC56714-5G
APOSPC56714-1GEA 290 EUR
APOSPC56714-1G APOSPC56714-250MG APOSPC56714-5G
2-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃F₄NO₄
Poids moléculaire: 253.107 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22273734
Numéro CAS: 1389313-52-3