Imprimer
5-Bromo-2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56711-1G PC56711-5G
APOSPC56711-1GEA 1390 EUR
APOSPC56711-1G APOSPC56711-5G
5-Bromo-2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
5-Bromo-2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
Poids moléculaire: 236.998 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31618860
Numéro CAS: 1895190-72-3