Imprimer
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyrimidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56706-250MG PC56706-500MG
APOSPC56706-250MGEA 0 EUR
APOSPC56706-250MG APOSPC56706-500MG
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyrimidine 95%
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyrimidine
Formule: C₅H₃ClF₂N₂O
Poids moléculaire: 180.54 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18415615
Numéro CAS: 1192813-64-1