6-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₄BrFN₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28739830 Numéro CAS: 1804841-33-5 |