Methyl 4-bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₅BrF₆O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD15526891 Numéro CAS: 1260793-79-0 |