3-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₆ClF₂NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18392559 Numéro CAS: 288312-62-9 |