Imprimer
1,1-Difluoro-2-methylpropan-2-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC56324-1G PC56324-250MG
APOSPC56324-1GEA 655 EUR
APOSPC56324-1G APOSPC56324-250MG
1,1-Difluoro-2-methylpropan-2-ol 95%
1,1-Difluoro-2-methylpropan-2-ol
Formule: C₄H₈F₂O
Poids moléculaire: 110.103 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23943409
Numéro CAS: 354-10-9
UN: 1987
ADR: 3 III