Imprimer
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Methyl-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC56284-1G PC56284-5G
APOSPC56284-1GEA 95.7 EUR
APOSPC56284-1G APOSPC56284-5G
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene 95%
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene
Formule: C₈H₆F₃NO₃
Poids moléculaire: 221.133 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09954767
Numéro CAS: 70692-45-4