2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
[2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Formule:
C₈H₆F₅N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06212917 Numéro CAS: 581813-21-0 UN: 1760 ADR: 8,III |