2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule:
C₇H₃F₅INO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28789909 Numéro CAS: 1803729-60-3 |