Imprimer
2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-1,4-difluoro-3-iodobenzene
PC56261-1G PC56261-250MG
APOSPC56261-1GEA 87 EUR
APOSPC56261-1G APOSPC56261-250MG
2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene 95%
2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂I
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12922621
Numéro CAS: 1208074-72-9