Imprimer
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol
PC56257-1G PC56257-250MG
APOSPC56257-1GEA 1060 EUR
APOSPC56257-1G APOSPC56257-250MG
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₈H₇F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202982
Numéro CAS: 773871-37-7