2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₃BrF₄O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD30497608 Numéro CAS: 2059937-52-7 |