Imprimer
Methyl 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56248-1G PC56248-25G PC56248-5G
APOSPC56248-1GEA 116 EUR
APOSPC56248-1G APOSPC56248-25G APOSPC56248-5G
Methyl 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoate
Methyl 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₆F₂O₃
Poids moléculaire: 188.128 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11042793
Numéro CAS: 219685-84-4