Imprimer
2,3-Diamino-5-fluorobenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC56244-1G PC56244-250MG
APOSPC56244-1GEA 720 EUR
APOSPC56244-1G APOSPC56244-250MG
2,3-Diamino-5-fluorobenzoic acid 95%
2,3-Diamino-5-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₇FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12197351
Numéro CAS: 177960-38-2