Imprimer
7-Fluoro-6-iodo-1H-indazole 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56239-100MG PC56239-250MG
APOSPC56239-100MGEA 279 EUR
APOSPC56239-100MG APOSPC56239-250MG
7-Fluoro-6-iodo-1H-indazole 95+%
7-Fluoro-6-iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₄FIN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31580164
Numéro CAS: 2227272-43-5