Imprimer
4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid
PC56238-1G PC56238-250MG PC56238-5G
APOSPC56238-1GEA 654 EUR
APOSPC56238-1G APOSPC56238-250MG APOSPC56238-5G
4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid 95%
4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid
Formule: C₁₃H₉FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03617287
Numéro CAS: 77279-89-1