1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-(propoxy)hexane 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₁F₉O Point d'ébullition: 142 °C Point de fusion: –74 °C Densité: 1,3282 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 41,5 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD23134588 Numéro CAS: 1193009-98-1 UN: 3271 ADR: 3,III |