Imprimer
Tris(1H,1H,9H-perfluorononyl)borate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56212-1G PC56212-250MG
APOSPC56212-1GEA 145 EUR
APOSPC56212-1G APOSPC56212-250MG
Tris(1H,1H,9H-perfluorononyl)borate
Tris(1H,1H,9H-perfluorononyl)borate
Formule: C₂₇H₉BF₄₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28137328
Numéro CAS: 1814-40-0