Imprimer
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2-methoxy-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC56210-1G PC56210-250MG
APOSPC56210-1GEA 346 EUR
APOSPC56210-1G APOSPC56210-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Formule: C₈H₆BrF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21333068
Numéro CAS: 672948-65-1