Imprimer
3-Bromo-2,4,5-trifluoroacetopheone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(3-bromo-2,4,5-trifluorophenyl)ethan-1-one
PC56206-1G PC56206-250MG
APOSPC56206-1GEA 539 EUR
APOSPC56206-1G APOSPC56206-250MG
3-Bromo-2,4,5-trifluoroacetopheone 95%
3-Bromo-2,4,5-trifluoroacetopheone
Formule: C₈H₄BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31568658
Numéro CAS: 1896891-81-8