Imprimer
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Iodo-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC56189-1G PC56189-5G PC56189-25G
APOSPC56189-1GEA 23.2 EUR
APOSPC56189-1G APOSPC56189-5G APOSPC56189-25G
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃F₃INO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12024303
Numéro CAS: 887707-23-5