Imprimer
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC56188-1G PC56188-250MG
APOSPC56188-1GEA 894 EUR
APOSPC56188-1G APOSPC56188-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl bromide
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₉BrF₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31568655
Numéro CAS: 1654773-79-1
UN: 1759
ADR: 8,III