2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₂BrF₄N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD31568568 Numéro CAS: 2091606-83-4 |