Potassium trans-2-methylcyclohexyltrifluoroborate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Racemic
Formule:
C₇H₁₃BF₃·K Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28955335 Numéro CAS: 1041642-14-1 UN: 1759 ADR: 8,III |