Imprimer
2,2,2,2',3'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-[2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC56176-1G PC56176-250MG PC56176-5G
APOSPC56176-1GEA 1220 EUR
APOSPC56176-1G APOSPC56176-250MG APOSPC56176-5G
2,2,2,2',3'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95+%
2,2,2,2',3'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₂F₈O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31568567
Numéro CAS: 2227272-56-0