Imprimer
7-Fluorobenzo[b]furan
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 7-Fluoro-1-benzofuran, 7-Fluorobenzofuran
PC56174-1G PC56174-250MG PC56174-5G PC56174-100MG
APOSPC56174-1GEA 105 EUR
APOSPC56174-1G APOSPC56174-250MG APOSPC56174-5G APOSPC56174-100MG
7-Fluorobenzo[b]furan
7-Fluorobenzo[b]furan
Formule: C₈H₅FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15143817
Numéro CAS: 24410-61-5