Imprimer
5-Bromo-6-fluoroquinoxaline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC56171-1G PC56171-250MG
APOSPC56171-1GEA 706 EUR
APOSPC56171-1G APOSPC56171-250MG
5-Bromo-6-fluoroquinoxaline
5-Bromo-6-fluoroquinoxaline
Formule: C₈H₄BrFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31568565
Numéro CAS: 1893896-09-7