Imprimer
2,3-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56170-1G PC56170-250MG PC56170-5G
APOSPC56170-1GEA 281 EUR
APOSPC56170-1G APOSPC56170-250MG APOSPC56170-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 95+%
2,3-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂F₅I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31568564
Numéro CAS: 2227272-80-0