Imprimer
Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): trifluoro-[(4-methoxyphenyl)methoxymethyl]boranuide, Potassium, Potassium trifluoro(((4-methoxybenzyl)oxy)methyl)borate
PC56166-5G PC56166-1G
APOSPC56166-5GEA 376 EUR
APOSPC56166-5G APOSPC56166-1G
Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Formule: C₉H₁₁BF₃O₂·K
Point de fusion: 203…213 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505925
Numéro CAS: 1027642-26-7