Imprimer
2-Bromo-3-fluoro-5-(hydroxymethyl)pyridine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (6-Bromo-5-fluoropyridine-3-yl)methanol
PC56155-1G PC56155-250MG PC56155-5G
APOSPC56155-1GEA 290 EUR
APOSPC56155-1G APOSPC56155-250MG APOSPC56155-5G
2-Bromo-3-fluoro-5-(hydroxymethyl)pyridine 95+%
2-Bromo-3-fluoro-5-(hydroxymethyl)pyridine
Formule: C₆H₅BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16606994
Numéro CAS: 1227502-23-9