Imprimer
6-Bromo-5-fluoronicotinonitrile 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Bromo-5-fluoropyridine-3-carbonitrile
PC56146-1G PC56146-250MG
APOSPC56146-1GEA 641 EUR
APOSPC56146-1G APOSPC56146-250MG
6-Bromo-5-fluoronicotinonitrile 95+%
6-Bromo-5-fluoronicotinonitrile
Formule: C₆H₂BrFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28735373
Numéro CAS: 1806062-09-8