Imprimer
2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56139-100MG PC56139-1G PC56139-250MG
APOSPC56139-100MGEA 198 EUR
APOSPC56139-100MG APOSPC56139-1G APOSPC56139-250MG
2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
Formule: C₅H₆FN₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11848415
Numéro CAS: 940958-93-0