Imprimer
1-Bromo-3-fluoro-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC56137-1G PC56137-250MG
APOSPC56137-1GEA 719 EUR
APOSPC56137-1G APOSPC56137-250MG
1-Bromo-3-fluoro-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-3-fluoro-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₈H₅BrF₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31613604
Numéro CAS: 2167614-08-4