Imprimer
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56132-1G PC56132-250MG
APOSPC56132-1GEA 473 EUR
APOSPC56132-1G APOSPC56132-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
Formule: C₈H₉BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31543789
Numéro CAS: 2187434-04-2