Imprimer
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56125-1G PC56125-250MG PC56125-5G
APOSPC56125-1GEA 109 EUR
APOSPC56125-1G APOSPC56125-250MG APOSPC56125-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzoic acid 98%
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₄
Poids moléculaire: 204.128 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24497448
Numéro CAS: 913985-07-6