Imprimer
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
PC56122-1G PC56122-250MG
APOSPC56122-1GEA 545 EUR
APOSPC56122-1G APOSPC56122-250MG
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formule: C₈H₅F₄NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28799115
Numéro CAS: 1804053-00-6