Imprimer
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenacyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-1-[3-(trifluoromethylsulphonyl)phenyl]ethanone
PC56120-1G PC56120-250MG
APOSPC56120-1GEA 766 EUR
APOSPC56120-1G APOSPC56120-250MG
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenacyl bromide
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenacyl bromide
Formule: C₉H₆BrF₃O₃S
Poids moléculaire: 331.106 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31536707
Numéro CAS: 2091023-46-8