Imprimer
3-(Trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(3-Trifluoromethanesulphonylphenyl)ethanone
PC56111-1G PC56111-250MG
APOSPC56111-1GEA 487 EUR
APOSPC56111-1G APOSPC56111-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
3-(Trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Formule: C₉H₇F₃O₃S
Poids moléculaire: 252.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25460316
Numéro CAS: 1100768-01-1