Imprimer
trans-4,5-Difluoro-1,3-dioxolan-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56110-1G PC56110-250MG PC56110-5G
APOSPC56110-1GEA 405 EUR
APOSPC56110-1G APOSPC56110-250MG APOSPC56110-5G
trans-4,5-Difluoro-1,3-dioxolan-2-one
trans-4,5-Difluoro-1,3-dioxolan-2-one
Formule: C₃H₂F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31536706
Numéro CAS: 311810-76-1