3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₃F₃IN Poids moléculaire: 297.016 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD12922961 Numéro CAS: 691877-05-1 UN: 3439 ADR: 6.1 III |