3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₇F₃O₄S Poids moléculaire: 268.21 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD25460318 Numéro CAS: 1301739-14-9 |