2-(Difluoro)oxirane 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3,3-Difluoro-1,2-epoxypropane
Formule:
C₃H₄F₂O Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD22414151 Numéro CAS: 503-10-6 UN: 1992 ADR: 3+6.1,II |