Imprimer
2,3-Difluoro-4-((trimethylsilyl)ethynyl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56087-1G PC56087-250MG PC56087-5G
APOSPC56087-1GEA 1320 EUR
APOSPC56087-1G APOSPC56087-250MG APOSPC56087-5G
2,3-Difluoro-4-((trimethylsilyl)ethynyl)aniline
2,3-Difluoro-4-((trimethylsilyl)ethynyl)aniline
Formule: C₁₁H₁₃F₂NSi
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30830087
Numéro CAS: 2149597-51-1