Imprimer
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56085-1G PC56085-250MG
APOSPC56085-1GEA 406 EUR
APOSPC56085-1G APOSPC56085-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile
Formule: C₈H₄F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18395392
Numéro CAS: 1261442-19-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III